ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Isobutyric acid
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Isobutyric acid
Katalogové číslo 96499-100MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Isobutyric acid
Katalogové číslo 96499-100MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    79-31-2
  • Popis:
    Isobutyric acid
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H226 - H302 - H311 - H314
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • MDL čí.:
    MFCD00002658
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    2-Methylpropionic acid
  • Bod tání:
    –47 °C (lit.)
  • Vzorec:
    (CH₃)₂CHCO₂H
  • Molekulární hmotnost:
    88,11
  • Hustota:
    0,95 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Bod vzplanutí:
    55 °C - Closed cup
  • Bod varu:
    153 - 154 °C (lit.)
Specifikace
O tomto produktu
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS05
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338