ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Ethyl 4-(Dimethylamino)Benzoate
Supelco® Organic Reference Standard, Ethyl 4-(Dimethylamino)Benzoate
Katalogové číslo 42582-1G
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Ethyl 4-(Dimethylamino)Benzoate
Katalogové číslo 42582-1G
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1 g
  • Standard:
    Standard for quantitative NMR, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    10287-53-3
  • Popis:
    Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
  • Podmínky uskladnění:
    15...25 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H360FD - H411
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00009115
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Bod tání:
    63...66 °C (lit.)
  • Vzorec:
    (CH₃)₂NC₆H₄CO₂C₂H₅
  • Molekulární hmotnost:
    193,24
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Caution: P202 - P273 - P280 - P308 + P313 - P391 - P405