Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, Progesterone solution
P-069-1ML
: Merck
:
- Koncentrace:1,0 mg/ml in acetonitrile
- Bal.:1 mL
- Standard:Certified reference material, Cerilliant®
- Čí. CAS:57-83-0
- Popis:Progesterone solution
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H302 + H312 + H332 - H319
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00003658
- M-Clarity quality level:MQ300
- Molekulární hmotnost:314,46
- Bod vzplanutí:2 °C - Closed cup
- Pk Info:Ampule of 1 ml
- GHS signal: GHS02, GHS07
: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338