ContactUsLinkComponent
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, Nicotinic acid-¹³C₆ solution
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, Nicotinic acid-¹³C₆ solution
Catalog # V-035-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, Nicotinic acid-¹³C₆ solution
Catalog # V-035-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    100 µg/ml in methanol
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material, Cerilliant®
  • Čí. CAS:
    1189954-79-7
  • Popis:
    Nicotinic acid-¹³C₆ solution
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    Vitamin B3-¹³C₆ solution
  • Molekulární hmotnost:
    129,07
  • Bod vzplanutí:
    9,7 °C - Closed cup
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311