ContactUsLinkComponent
Supelco® Drug and metabolite standards, Dextromethorphan-D3 solution, (CRM)
Supelco® Drug and metabolite standards, Dextromethorphan-D3 solution, (CRM)
Katalogové číslo D-071-1ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Supelco® Drug and metabolite standards, Dextromethorphan-D3 solution, (CRM)
Katalogové číslo D-071-1ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    100 µg/ml in methanol
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material
  • Čí. CAS:
    524713-56-2
  • Popis:
    Dextromethorphan-D3 solution
  • Popis:
    Dextromethorphan-D3 solution
  • Pk Info:
    ampoule of 1 ml