ContactUsLinkComponent
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution
  D-073-1ML
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution
  D-073-1ML
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    1,0 mg/ml in methanol
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material, Cerilliant®
  • Čí. CAS:
    521-18-6
  • Popis:
    5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution
  • Podmínky uskladnění:
    –70 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • MDL čí.:
    MFCD00003667
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    5α-Dihydrotestosterone solution; 5-alpha-Dihydrotestosterone; DHT; Dihydrotestosterone; 5α−DHT solution
  • Molekulární hmotnost:
    290,44
  • Bod vzplanutí:
    9,7 °C - Closed cup
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
 : P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311