ContactUsLinkComponent
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 3,3′,5-Triiodo-L-thyronine (T₃) solution
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 3,3′,5-Triiodo-L-thyronine (T₃) solution
Catalog # T-074-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 3,3′,5-Triiodo-L-thyronine (T₃) solution
Catalog # T-074-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    100 µg/ml in methanol with 0,1 N NH₃
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material, Cerilliant®
  • Čí. CAS:
    6893-02-3
  • Popis:
    3,3′,5-Triiodo-L-thyronine (T₃) solution
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • MDL čí.:
    MFCD00002593
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Synonym(s):
    3,3′,5-Triiodo-ʟ-thyronine; O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-ʟ-tyrosine; Liothyronine; T₃
  • Bod tání:
    234 - 238 °C (lit.)
  • Molekulární hmotnost:
    650,97
  • Bod vzplanutí:
    9,7 °C - Closed cup
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311