Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine (Reverse T₃) solution
Katalogové číslo T-075-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:100 µg/ml in methanol with 0,1 N NH₃
- Bal.:1 mL
- Standard:Certified reference material, Cerilliant®
- Čí. CAS:5817-39-0
- Popis:3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine (Reverse T₃) solution
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00036864
- M-Clarity quality level:MQ300
- Synonym(s):3,3′,5′-Triiodo-ʟ-thyronine; Reverse T₃; rT(3)
- Molekulární hmotnost:650,97
- Bod vzplanutí:9,7 °C - Closed cup
- Pk Info:Ampule of 1 ml
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311