Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 11-Deoxycorticosterone solution
D-105-1ML
: Merck
:
- Koncentrace:100 µg/ml in methanol
- Bal.:1 mL
- Standard:Certified reference material, Cerilliant®
- Čí. CAS:64-85-7
- Popis:11-Deoxycorticosterone solution
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Podmínky k odeslání:WICE
- M-Clarity quality level:MQ300
- Molekulární hmotnost:330,46
- Bod vzplanutí:9,7 °C - Closed cup
- Pk Info:Ampule of 1 ml
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311