ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix
  CRM47792
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix
  CRM47792
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    10 mg/ml in dichloromethane
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • Standard:
    Certified reference material
  • Popis:
    Linolenic Acid methyl ester isomer mix
  • Podmínky uskladnění:
    –10...–25 °C
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Bod vzplanutí:
    100 °C
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
  • GHS signal: GHS08, GHS07