ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, trans-9-Octadecenoic acid methyl ester
Supelco® Organic Reference Standard, trans-9-Octadecenoic acid methyl ester
Catalog # CRM46903
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, trans-9-Octadecenoic acid methyl ester
Catalog # CRM46903
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10 mg/ml in heptane
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material
  • Čí. CAS:
    1937-62-8
  • Popis:
    trans-9-Octadecenoic acid methyl ester
  • Podmínky uskladnění:
    –10...–25 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H410
  • Podmínky k odeslání:
    DICE
  • MDL čí.:
    MFCD00066521
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Methyl elaidate; Elaidic acid methyl ester; Methyl trans-9-octadecenoate
  • Vzorec:
    CH₃(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₇COOCH₃
  • Molekulární hmotnost:
    296,49
  • Hustota:
    0,871 g/ml at 20 °C (lit.)
  • Bod vzplanutí:
    –3,99 °C – Closed cup
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331