Orders LinkContactUsLinkComponent
Solvent resistant O-ring
Solvent resistant O-ring
Solvent resistant O-ring, 11,3×2,4 mm, perfluoro elastomer
Katalogové číslo 18-6300-01
Dodavatel:   Cytiva
Solvent resistant O-ring
Katalogové číslo 18-6300-01
Dodavatel:  Cytiva
Solvent resistant O-ring
Solvent resistant O-ring
Solvent resistant O-ring, 11,3×2,4 mm, perfluoro elastomer
Přejít na:
Price
22 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Solvent resistant O-ring, 11,3×2,4 mm, perfluoro elastomer