Kirsch, laboratorní mrazáky, FROSTER-LABEX®-520
Katalogové číslo KIRS10456
Dodavatel: KIRSCH PHILIPP
Specifikace
- Š×H×V vnějš.:770×760×1930 - 1960 mm
- Kapacita:500 l
- Popis:Laboratorní mrazák LABEX-520
- Model:FROSTER-LABEX®-520
- Kat. č.:KIRS10456
- Hmotnost:140 kg
- Cirkulace vzduchu:Větrané
- Bal.:1
- Teplota:−5…−30 °C
Specifikace
O tomto produktu
Tyto laboratorní mrazničky s vnitřkem odolným proti výbuchu jsou vybaveny chlazením s recirkulací vzduchu, systémem rychlého odmrazování, funkcí rychlého zmrazování a rozhraním RS485.
- Nastavitelné nožičky pro vyrovnání nerovností podlahy
- Automatické rychlé odmrazování
- Vyhřívání rámu dveří
- Extra silná 70 mm energeticky úsporná izolace
- Chlazení nuceným vzduchem
- Kompenzace tlaku řízená ventilem
- Cyklus rychlého zmrazení
- Vyjímatelná nádoba na kondenzát
- GSM modul pro přenos poplachových textových zpráv
- Membránová klávesnice s digitálním zobrazením teploty a pamětí minimální/maximální teploty
Vnější pouzdro je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu (nerezavějící), s bílou práškovou vrstvou proti poškrábání. Interiér z hladkého hliníku s bezbarvým ochranným nátěrem.
Samozavírací dveře se snadno vyměnitelným plastovým rámem magnetického těsnění, uzamykatelné. Výstražné funkce s vizuálním a zvukovým signálem alarmu
případ teplotní odchylky.