Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
Dodavatel: UVEX
O tomto produktu
These coarse-knitted gloves made of 100% Kevlar® are lined with cotton, making them ideal for protecting the wearer against heat and cuts.
- Temperature resistant up to +250 °C
- Excellent protection against cuts
- Breathable
- Very good thermal insulation in direct contact with warm to hot objects
- Good wearer comfort with the cotton lining on the inside
Ideal for welding applications, metal processing, automotive industry, glass industry and foundries.
: EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These coarse-knitted gloves made of 100% Kevlar® are lined with cotton, making them ideal for protecting the wearer against heat and cuts.
- Temperature resistant up to +250 °C
- Excellent protection against cuts
- Breathable
- Very good thermal insulation in direct contact with warm to hot objects
- Good wearer comfort with the cotton lining on the inside
Ideal for welding applications, metal processing, automotive industry, glass industry and foundries.
: EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- UVEX6017902
- UVEX6017904
- UVEX6017905
- Model:
- 6658
- 6658
- 6658
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Rozchod:
- 7
- 7
- 7
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceVelikost rukavicBarvaDélkaDostupnostPrice
- Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.UVEX6017902Model6658Obouruké/jednorukéJednorukéJednorázové/znovupoužitelnéopakovatelně použitelnéMateriál vložkyBavlnaRozchod7Typ manžetyPletené zápěstíNorma ENEN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX) - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.UVEX6017904Model6658Obouruké/jednorukéJednorukéJednorázové/znovupoužitelnéopakovatelně použitelnéMateriál vložkyBavlnaRozchod7Typ manžetyPletené zápěstíNorma ENEN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX) - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.UVEX6017905Model6658Obouruké/jednorukéJednorukéJednorázové/znovupoužitelnéopakovatelně použitelnéMateriál vložkyBavlnaRozchod7Typ manžetyPletené zápěstíNorma ENEN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)