TLC plates, silica gel 60, precoated
Katalogové číslo CAMA034.1798
Dodavatel: CAMAG
Specifikace
- Potahový materiál:Silica gel
- Tloušťka vrstvy:250 µm
- Plocha destičky:200×200 mm
- Velikost pórů:60 Å
- Sekvence:01
- Fluorescenční indikátor:F254
- Koncentrační zóna:Yes
- Bal.:25
Specifikace
O tomto produktu
TLC precoated sheets, silica gel 60.