Díly náhlavní pro filtrační systémy Versaflo™, řada M-206
111-2402
: 3M
- Popis:Obličejový štít s průhledným hledím, pro prašné prostředí a chemické procesy
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1
Lehký, kompaktní a vyvážený obličejový štít s pohodlným obličejovým těsněním pro prach, stříkání a chemické zpracování.
- Integrovaná ochrana před řadou respiračních, obličejových, nárazových, očních a sluchových rizik
- Vylepšená kontrola a pohodlí s deflektorem, který umožňuje uživatelům směrovat proudění vzduchu uvnitř hlavové části
- Snadná údržba: Výměna náhradních dílů a příslušenství je rychlá, snadná a intuitivní
- Konstrukce hledí kombinuje vynikající periferní a sestupné vidění s dobrou optickou čistotou
- Potažený PC hledí poskytuje zvýšenou odolnost proti chemikáliím a poškrábání
Doporučená odvětví: Automobilový průmysl, stavebnictví, kovovýroba a zpracování, doprava.
Obličejový štít M-206 nabízí ochranu dýchacích cest, nárazu, očí a obličeje (EN 166 Střední náraz). Přilba je vybavena pohodlným univerzálním obličejovým těsněním proti prachu, stříkání a chemickému zpracování. Přilba M-206 splňuje požadavky na výkon (TH3) pro tento typ výrobku při použití se specifickými jednotkami pro přívod vzduchu 3M™ Versaflo™.
Úroveň ochrany:
NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)