Forceps, PFA
Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size, Bílá, 127 mm
Katalogové číslo ENTEC20-0215
Dodavatel: ENTEGRIS
Přejít na:
Product Details & Documents
PFA, white.
- Straight forceps for substrate handling
- Extra heavy for much stronger grip at ends
Balení: Packaged in protective cases.
Specifikace
- Type:Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size
- Barva:Bílá
- Délka:127 mm