Calcium standard solution, for ion chromatography, TraceCERT®, Supelco®
Kalcium, Ca, 1000 mg/L, 0,1% HNO₃, HDPE bottle, 100 mL
Dodavatel: Merck
Calcium standard solution, for ion chromatography, TraceCERT®, Supelco®
Katalogové číslo 39865-100ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:0,1% HNO₃
- Typ balení:HDPE bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Kalcium
- Symbol:Ca
- Cat. No.:39865-100ML
- M-Clarity quality level:MQ300