ContactUsLinkComponent
Electrode storage bottles
Electrode storage bottles
Katalogové číslo HACH9260300
Dodavatel:  Hach
Electrode storage bottles
Katalogové číslo HACH9260300
Dodavatel:  Hach
Specifikace
  • Popis:
    Storage bottle for electrodes, 12 ml
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Electrode storage bottle is used to store pH electrodes.
  • Rubber grommet in lid ensures tight seal with 12 mm electrodes