Stereo microscope
Stereo microscope, Binocular
Katalogové číslo ESCH33213
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK
Přejít na:
Product Details & Documents
Binocular stereo microscope with LED illumination.
- Transmitted illumination
- Robust metal stand
Specifikace
- Popis:Stereo microscope
- Typ:Binocular
- Cat. No.:ESCH33213
- Ostření:Coarse focus knobs
- Zvětšení:10× - 20×
- Š×H×V:600×400×300 mm
- Pracovní vzdálenost:Max. 84 mm
- Osvětlení:Transmitted illumination (LED)
- Interpupilární úprava:54 - 74 mm
- Hlavice:45° sklon, otáčení o 360°