Chloride standard solution, 1,000 mg/L Cl- in water (from HCl), Titrisol®, Supelco®
Katalogové číslo 1.09871.0001
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/l
- Matrice:H₂O
- Bal.:1 Ampoul
- Čí. CAS:7647-01-0
- Popis:Chloride standard, concentrate Titrisol®
- Sekvence:01
- M-Clarity quality level:MQ100
- Obsahy:from HCl