VWR® VisiScope® ML134 R LED/BL134 R LED, Stojací mikroskopy
Tyto monokulární a binokulární mikroskopy jsou ideální pro vzdělávací účely.
- Energeticky úsporné LED osvětlení s regulací intenzity světla pro konstantní čistou bílou barevnou teplotu
- Koaxiální mechanismus hrubého a jemného zaostřování s dorazem pro zamezení kontaktu mezi objektivem a preparátem
- Nastavitelné napětí knoflíku pro hrubé ostření
- Plynulý pohyb mechanického stolku umožňuje přesné a přesné umístění saní
- Cíle N-plánu s protiplísňovou léčbou
- Bezdrátový provoz díky dobíjecí Li-Ion baterii (doba nabíjení: 6 hodin)
: Dodává se připravené k použití s okuláry, objektivy a externím napájecím zdrojem s EU, UK a US zástrčkou pro nabíjení Li-Ion baterie.
- Catalog No:
- 630-2981
- 630-2980
- Model:
- BL134 R LED
- ML134 R LED
- Kontrastní technika:
- Světlé pole
- Světlé pole
- Hlavice:
- 30° sklon, otáčení o 360°
- 30° sklon, otáčení o 360°
- Okuláry:
- WF 10×/18 mm
- WF 10×/18 mm
- Revolverová hlava:
- 4 objektivů
- 4 objektivů
- Objektivy:
- N-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
- N-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
- Ostření:
- Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
- Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
- Š×H×V:
- 170×320×350 mm
- 170×320×350 mm
Eyepiece
Frequently Bought Together