ContactUsLinkComponent
LC columns, AdvanceBio RP-mAb, C4
LC columns, AdvanceBio RP-mAb, C4
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
LC columns, AdvanceBio RP-mAb, C4
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Catalog No:
  • HEWL793775-904
  • HEWL799975-904
  • HEWL799775-904
  • HEWL797775-904
  • HEWL795975-904
  • HEWL793975-904
  • HEWL795775-904
  • Maximální tlak:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • Rozsah pH:
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • Teplotní limit:
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • Kód USP:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26