ContactUsLinkComponent
Bovine Ribonuclease B (from Pancreas)
 :  Merck
Bovine Ribonuclease B (from Pancreas)
 :  Merck
  • Čí. CAS:
    9001-99-4
  • Zdroj:
    Pancreas
  • Druhy:
    Bovine
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Název enzymu:
    Ribonuclease B
  • Synonyma enzymů:
    RNase B
  • Čistota:
    ≥80%
Frequently Bought Together