0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy kationické
Standardy - vanad
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Catalog # PROOCON150-100-235
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Expand image
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Catalog # PROOCON150-100-235
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
Koncentrace:
1000 µg/g
Matrice:
Base Oil 20
Bal.:
50 g
Nástavec:
Vanadium
Symbol:
V
Specifications
About this item
Product Details
Product Details