Stripy 8 PCR zkumavek s přichycenými plochými jednotlivými víčky
: Brand
PP. Osm spojených 0,2 nebo 0,15 ml PCR zkumavek s připojenými plochými jednotlivými uzávěry. Trubky jsou drženy pohromadě třemi konektory pro zvýšení tuhosti.
- Víčko nabízí ideální ochranu proti kontaminaci
- Díky velmi průsvitným víčkům jsou ideální pro Real-Time PCR (qPCR)
- K dispozici ve standardní nebo nízkoprofilových verzích
- Bez obsahu DNázy, RNázy a DNA
Barva: průsvitná nebo bílá
Frequently Bought Together