0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Uzávěry
Uzávěry k láhvím
Screw cap for round bottle series 321 COEX
Screw cap for round bottle series 321 COEX
Screw cap for round bottle series 321 COEX
Katalogové číslo KAUT805-86734
Dodavatel:
Kautex
Rozbalit obrázek
Screw cap for round bottle series 321 COEX
Katalogové číslo KAUT805-86734
Dodavatel:
Kautex
Specifikace
Závit:
50 mm
Barva:
Bílá
Popis:
With PA/PE/PA insert and tamperevident ring
Materiál:
HDPE
Bal.:
800
Pro láhve:
250 - 1000 ml
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Dokumentace
Detaily produktu
Dokumentace