About this item
Tyto velkoobjemové odstředivky jsou určeny pro biotechnologické aplikace prováděné ve velkém měřítku a jsou vhodné pro řadu aplikací jako: biologické látky, vakcíny, biopaliva, veterinární léčiva, rekombinantní proteiny, suroviny.
- uživatelské rozhraní s jasným displejem lze obsluhovat i v rukavicích, umožňuje velice snadné nastavení
- funkce Auto-Door pro automatické otevírání a zavírání krytu centrifugy
- automatická identifikace ID rotoru: rotor je okamžitě po zasazení do komory rozpoznán, specifikace rotoru jsou okamžitě nahrány do parametrů centrifugy
- technologie Auto-Lid™ okamžitě otevírá a zavírá víko rotoru (Bios 16 only)
- sledování a ovládání v reálném čase pomocí aplikace Thermo Scientific ™ Centri-Vue ™ (nutné mobilní zařízení)
- rychlé vyvolání až 120 programů minimalizuje dobu prodlevy mezi odstřeďováním
- funkce ACE automaticky upravuje dobu běhu centrifugy podle odchylky při zrychlování způsobené různým zatížením rotoru
- způsob záznamu dat odpovídá požadavkům na dodržování zásad GMP/GLP, ke stejnému účelu slouží také software Thermo Scientific ™ Centri-Log ™ Plus
Pro separace při nižších hodnotách RCF je nejvhodnější model Sorvall BIOS 16, která může pojmout 1 nebo 2 l láhve. Pro účinnější separace je vhodnější model Sorvall BIOS A s rotorem Fiberlite F6-10x1000 LEX, který zpracuje až 10 l při RCF 12000 ×g.
Rotory Thermo Scientific Fiberlite LEX: Lehké, velice odolné vůči korozi a opotřebení, 15letá záruka..
Závěsy do rotoru s povrchovou úpravou Thermo Scientific™ Dura-Coat™: úprava chrání před korozí způsobenou vlhkostí, chemikáliemi nebo zásaditými roztoky, které by jinak mohly jinak mohou oslabit strukturu kovových závěsů.
Specifications
- Catalog No:
- 521-2687
- 521-2688
- 521-2686
- 521-2685
- Model:
- Sorvall™ BIOS A
- Sorvall™ BIOS A
- Sorvall™ BIOS 16
- Sorvall™ BIOS 16
- Maximální kapacita:
- 10×1000 ml
- 10×1000 ml
- 8×2000 ml
- 8×2000 ml
- Maximální relativní zrychlení:
- 12000 ×g
- 12000 ×g
- 8500 ×g
- 8500 ×g
- Maximální rychlost:
- 6250 min⁻¹
- 6250 min⁻¹
- 5400 min⁻¹
- 5400 min⁻¹
- Zrychlovací/brzdící profily:
- 11/12
- 11/12
- 11/12
- 11/12
- Programy:
- 99
- 99
- 99
- 99
- Úroveň hluku:
- <62 dB(A)
- <62 dB(A)
- <62 dB(A)
- <62 dB(A)
- Teplota:
- –20...+30 °C
- –20...+30 °C
- –20...+40 °C
- –20...+40 °C
- Š×H×V:
- 816×990×1015 mm
- 816×990×1015 mm
- 816×990×1015 mm
- 816×990×1015 mm
- Hmotnost:
- 481 kg
- 466 kg
- 495 kg
- 475 kg