Soupravy pro extrakci RNA, pro formalinem fixované, do parafinu zalité tkáně
Selektivní štěpení proteázou uvolňuje z FFPE vzorků mikrogramová množství RNA. Purifikované nukleové kyseliny, ačkoliv vysoce fragmentované, jsou vhodné pro širokou škálu následných genomových analýz a analýz genové exprese. Soupravy E.Z.N.A.® obsahující centrifugační kolonky jsou ideální pro nízký počet vzorků, zatímco Mag-Bind® soupravy fungující na principu magnetických kuliček jsou navrženy speciálně pro uživatele s vysokým počtem vzorků s možností automatizace.
- Působivý výnos již za 40 minut
- Standardní protokol nevyžaduje extrakci xylenem
- Soupravy na bázi magnetických kuliček plně kompatibilní s většinou automatizačních platforem
- Method / Format:Magnetic beads
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Total RNA
- Sample type:FFPE tissues
- Target molecule:RNA
- Popis:Mag-Bind® FFPE RNA 96 Kit
Frequently Bought Together