Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Dodavatel:   Corning
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
Dodavatel:  Corning
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
7 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These closed system erlenmeyer flasks are ideal to reduce contamination risks and enhance the productivity of your shaker culture operations when adding or removing medium and cells.
  • Chemically resistant, sterile
  • Heat sealable flexible tubing
  • Male luer lock disconnect
  • Cap colour: Orange
Flask is made from optically clear polycarbonate and is preassembled with an aseptic transfer cap.
 : Meets USP, Class VI requirements for plastic containers and closures.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • CORN11405
  • CORN11410
  • CORN11415
  • CORN11425
  • CORN11460
  • CORN11465
  • CORN11495
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Specifikace
Product Family Options
Flasks with 1/8 dip tube, 0,2 µm vent, male luer lock
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Hrdlo rozš. Ø
    Typ uzávěru
    Délka hadice/trubice
    Dostupnost
    Price
  • 01
    125 ml
    Aseptic transfer cap
    36”
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 23 420,00 Kč
    23 420,00 Kč
    1 * 6 KS
       23 420,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11405
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Low Manufacturing Impact
  • 02
    250 ml
    Aseptic transfer cap
    20”
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 4 KS
    1 * 4 KS - 15 690,00 Kč
    15 690,00 Kč
    1 * 4 KS
       15 690,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11410
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Low Manufacturing Impact
  • 03
    250 ml
    Aseptic transfer cap
    36”
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 4 KS
    1 * 4 KS - 15 810,00 Kč
    15 810,00 Kč
    1 * 4 KS
       15 810,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11415
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Low Manufacturing Impact
  • 04
    500 ml
    Aseptic transfer cap
    36”
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 11 130,00 Kč
    11 130,00 Kč
    1 * 2 KS
       11 130,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11425
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Low Manufacturing Impact
  • 05
    2000 ml
    Aseptic transfer cap
    20”
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 13 010,00 Kč
    13 010,00 Kč
    1 * 2 KS
       13 010,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11460
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Low Manufacturing Impact
Flasks with 1/4 dip tube, 0,2 µm vent, male luer lock
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Hrdlo rozš. Ø
    Typ uzávěru
    Délka hadice/trubice
    Dostupnost
    Price
  • 06
    2000 ml
    Aseptic transfer cap
    36”
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 13 080,00 Kč
    13 080,00 Kč
    1 * 2 KS
       13 080,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11465
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Low Manufacturing Impact
  • 07
    3000 ml
    219 mm
    Aseptic transfer cap
    20”
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 14 050,00 Kč
    14 050,00 Kč
    1 * 2 KS
       14 050,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11495
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Low Manufacturing Impact