0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Uzávěry
Uzávěry chromatografických vialek
Closures for cell counter vials
Closures for cell counter vials
Closures for cell counter vials
Katalogové číslo RATI551504D
Dodavatel:
RATIOLAB
Rozbalit obrázek
Closures for cell counter vials
Katalogové číslo RATI551504D
Dodavatel:
RATIOLAB
Specifikace
Popis:
Lids for 25 ml cell counter vials, PE
Sekvence:
01
Bal.:
1.000
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu