ContactUsLinkComponent
Digital dry block incubator
Digital dry block incubator
Supplier:  CROSSTEX
Certificates
Digital dry block incubator
Supplier:  CROSSTEX
Specifications
  • Catalog No:
  • NAMSINC-13E
  • Rozsah teplot:
  • 5…70 °C
  • Elektrické napětí:
  • 110 - 220 V