0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Chromatografii, Sorbenty
HPLC sorbenty
Bulk packing, PWXL Top-Off
Bulk packing, PWXL Top-Off
Bulk packing, PWXL Top-Off
TOYO0008035
:
TOSOH Bioscience
:
Bulk packing, PWXL Top-Off
TOYO0008035
:
TOSOH Bioscience
:
Velikost částic:
10 µm
Bal.:
1 g
Popis:
Bulk packing, PWXL Top-Off, 1 g wet resin