Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnel
Separating funnel
Separating funnel, PFTE-PLUG, 25 ml, 19/16 NS
Katalogové číslo LENZ400308
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Separating funnel
Katalogové číslo LENZ400308
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Separating funnel
Separating funnel, PFTE-PLUG, 25 ml, 19/16 NS
Přejít na:
Price
1 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Velikost objímky:
    19/16 NS
  • Kapacita:
    25 ml
  • Popis:
    Separating funnel, PFTE-PLUG