Tiskárna štítků, barevná, J2000
Katalogové číslo
Product Details & Documents
Praktická a jednoduchá tiskárna štítků BradyJet J2000 s barevným tiskem s vysokým rozlišením tiskne odolné a dobře viditelné bezpečnostní značení pro pracoviště i pro laboratoře. Vhodná pro mnoho aplikací včetně lean/5S aplikace, tisk štítků pro identifikaci kabelů nebo laboratorního značnení, GHS / CLP štítků, značení potrubí, tisk štítků a visaček pro identifikaci položek inventáře a štítků všech odpovídajících velikostí a tvarů pro většinu laboratorních pomůcek jako jsou zkumavky, vialky, kryogenní nádoby, misky a jiné skleněné nádoby.
- velice kvalitní díky vysokému rozlišení tisku fotografické kvality 4 800 dpi
- k jakékoliv značce je možné přidat kvalitní obrázek, snímek a nebo čárový kód
- možnost tisku jakéhokoliv barevného odstínu, splňuje požadavky na barevnou klasifikaci
- rychlost tisku 63 mm/s umožňuje vytištění větších barevně rozlišených štítků v krátkém čase