Kyselina chlorovodíková 0.1 M HCl (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7647-01-0
:
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324
Bod varu:100 °C (1,013 hPa)
Hustota:1,000 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-791-2
UN:1789
ADR:8,III
:36.46 g/mol
:GHS05
Výsledky testů specifikací
- Factor:0.999 - 1.001
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together