Kyselina fosforečná 85-90% for HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7664-38-2
:
Vzorec:H₃PO₄
MDL číslo:MFCD00011340
Bod varu:158 °C (1,013 hPa)
Bod tání:21 °C
Hustota:1,71 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
:GHS05
Výsledky testů specifikací
- Appearance:complying
- Assay:85.0 - 90.0 %
- Density (D 20/4):1.680 - 1.720
- Absorbance at 210 nm:Max. 0.07
- Absorbance at 220 nm:Max. 0.06
- Absorbance at 230 nm:Max. 0.05
- Absorbance at 250 nm:Max. 0.04
- Absorbance 500 nm:Max. 0.02
- Vapor Pressure:5 mmHg ( 25 °C)
- Vapor Density:3.4 (vs air)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together