Voda, CHROMASOLV™ Plus for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7732-18-5
:
Vzorec:H₂O
MDL číslo:MFCD00011332
Merck Index:13,10098
Bod varu:100 °C
Bod tání:0 °C
Hustota:0,9971 g/cm³ (25 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-791-2
Specifikace
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Non-volatile matter:Max. 3 ppm
- Fluorescence (chinin) at 254 nm:Max. 1 ppb
- Fluorescence (chinin) at 365 nm:Max. 1 ppb
- HPLC Gradient at 254 nm:Max. 1 mAU
- HPLC Gradient at 210 nm:Max. 5 mAU
- Chloride (Cl):Max. 0.01 ppm
- Fluoride (F):Max. 0.01 ppm
- Nitrate (NO₃):Max. 0.1 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 0.1 ppm
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together