Dusičnan sodný 99.0-100.5%, meets analytical specification of FCC, E251, Fluka™
Katalogové číslo 13444-1KG
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (calculated to the dried substance):99.0 - 100.5 %
- Loss on drying (105°C):Max. 1 %
- pH (5 %, 20°C):5-7
- Arsenic (As):Max. 2 ppm
- Calcium (Ca):Max. 0.005 %
- Copper (Cu):Max. 0.001 %
- Iron (Fe):Max. 0.001 %
- Mercury (Hg):Max. 1 ppm
- Potassium (K):Max. 0.01 %
- Magnesium (Mg):Max. 0.002 %
- Lead (Pb):Max. 2 ppm
- Zinc (Zn):Max. 0.001 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 0.001 %
- Chloride (Cl):Max. 0.001 %
- Nitrite (NO₂):Max. 10 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 0.01 %
- Total halogen compounds (as Cl):Max. 0.02 %
- Residual solvents:complying
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,08720
Bod varu:Decomposes on heating
Bod varu: Dec. (on heating)
Bod tání:308 °C
Hustota:2,26 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-554-3
UN:1498
ADR:5.1,III
REACH:01-2119488221-41
:GHS07
:GHS03
Číslo CAS:7631-99-4
Vzorec:NaNO₃
MDL číslo:MFCD00011119