Chlorid sodný ≥99.5% for HPLC, Fluka™
Katalogové číslo 73575-250G
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:99.5 - 100.5 %
- pH (10 %, 20°C):5.0 - 8.0
- Absorbance at 220 nm:Max. 0.05
- Absorbance at 230 nm:Max. 0.03
- Absorbance at 240 nm:Max. 0.02
- Absorbance at 260 nm:Max. 0.01
- Absorbance 500 nm:Max. 0.01
- Appearance of the solution (c=10%):complying
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:14,08599
Bod varu:1,465 °C (1.013 hPa)
Bod tání:800 °C
Hustota:2,160 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-598-3
Číslo CAS:7647-14-5
Vzorec:NaCl
MDL číslo:MFCD00003477