ContactUsLinkComponent
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát ≥98.5% for HPLC, Fluka™
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát ≥98.5% for HPLC, Fluka™
Catalog # 71633-250G
CAS Number:  
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát ≥98.5% for HPLC, Fluka™
Catalog # 71633-250G
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    98.5 - 102.0 %
  • pH (10 %):
    8.8 - 9.4
  • Colour of the solution:
    complying
  • Turbidity of solution:
    complying
  • Absorbance 500 nm:
    Max. 0.02
  • Absorbance at 320 nm:
    Max. 0.02
  • Absorbance 280 nm:
    Max. 0.04
  • Absorbance at 260 nm:
    Max. 0.06
  • Absorbance at 230 nm:
    Max. 0.1
Specification Test Results
About this item
 :
Melting Pt:450 °C
Density:2,07 g/cm³ (16 °C)
Storage Temperature:Ambient
CAS Number:10028-24-7
Formula:Na₂HPO₄·2H₂O
MDL Number:MFCD00149182