ContactUsLinkComponent
Bovine catalase (from Liver)
 :  Merck
Bovine catalase (from Liver)
 :  Merck
  • Čí. CAS:
    9001-05-2
  • Zdroj:
    Liver
  • Druhy:
    Bovine
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Formulář:
    Aqueous suspension
  • Název enzymu:
    Catalase
  • Aktivita enzymu:
    10000 - 40000 U/mg protein
  • Koncentrace:
    20 - 50 mg/ml
Frequently Bought Together