Chlorid barnatý 0.1 mol/l (0.2N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
85496.230
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0,0998 -> 0,1002 mol/l
:
:Ambient
:10361-37-2
:BaCl₂
:MFCD00003445