0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Chlorid sodný
Chlorid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Chlorid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Chlorid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
85811.290
:
VWR Chemicals
:
Chlorid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
85811.290
:
VWR Chemicals
:
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
7647-14-5
:
NaCl
:
MFCD00003477