ContactUsLinkComponent
Kyselina octová 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina octová 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 85803.290
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Kyselina octová 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 85803.290
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.499 -> 0.501 mol/l
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152