Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Catalog # 85809.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifications
About this item
:
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360