Kyselina šťavelová 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Catalog # 89619.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifications
About this item
:
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573