Hydroxid draselný 1 mol/l (1 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 89346.260
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
O tomto produktu
:
UN:2924
ADR:3 (8),II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:GHS05
Číslo CAS:1310-58-3
Vzorec:KOH
MDL číslo:MFCD00003553