ContactUsLinkComponent
Kyselina šťavelová 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina šťavelová 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Catalog # 85807.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Kyselina šťavelová 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Catalog # 85807.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573