Hydroxid sodný 8 mol/l (8 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 89745.290
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Environmentally Preferable:
Specifikace
O tomto produktu
Synonyma: Caustic soda
:
:GHS05
Číslo CAS:1310-73-2
Vzorec:NaOH
MDL číslo:MFCD00003548
Bod varu:1390
Molecular Weight:40
Bod tání:323
Merck Index:14,08627